Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons 1,5 ml en verre ambré 9 mm à filetage court, avec bouchon à vis en PP à trou central et septum en silicone / PTFE
Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Specifications
Specifications
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Matériau (doublure) | Silicone / PTFE |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
| Matériau | verre |
| Volume (métrique) | 1,85 ml |
| Nb par paquet | 100 |
| Dureté | 45° rivage A |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Show More |