Learn More
R&L Enterprises™ Pinces à chaîne
Code produit 12936826 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
0 à 150 mm de dia.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12936826 0 à 150 mm de dia. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12936826
Expédition estimée: 07-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournit un support pour les articles de 0 à 150 mm de diamètre. Les pinces à chaîne R&L Enterprises™ ont des mâchoires serrées par l’utilisation d’une vis de tension à tête en plastique.
  • Diamètre de l’arbre de 10 mm
  • Les pièces d’arbre et de tendeur sont nickelées
  • La chaîne est revêtue de caoutchouc
  • Avec mâchoires doublées de liège
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type Pince de la chaîne
Matériau Chaîne recouverte de caoutchouc
Comprend Mâchoires doublées de liège
Dimensions 0 à 150 mm de dia.