Learn More
Eppendorf™ Carrousel chargeur 2
Code produit 15741486 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
6
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
15741486 6 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15741486 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 3116000023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.00€
    541.00€ / 1 pièces
    Économisez 54.00€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Porte et charge jusqu’à six modèles Eppendorf Xplorer™ ou Xplorer plus™.
Peut transporter et charger jusqu’à six Eppendorf Xplorer™ ou Xplorer plus™ plusieurs modèles.
  • En cas d’utilisation avec des boîtiers de chargeur en option, le carrousel peut transporter et charger une Multipette E3/E3x et une Multipette stream/Xstream
  • Également idéal pour les pipettes manuelles Eppendorf en cas d’utilisation avec des supports pour pipettes en option
  • Les supports de pipettes et les boîtiers de chargeur sont interchangeables, sans aucun outil nécessaire
  • Poignée pour faciliter le transport d’une paillasse à une autre
  • Connecteur d’alimentation magnétique, pour un raccordement facile et rapide
  • Électronique de chargement intelligente, avec adaptateur d’alimentation de petite taille
  • Pieds en caoutchouc de grande taille, qui protègent les carrousels contre les liquides renversés sur la paillasse
  • Possibilité d’enrouler le cordon d’alimentation en cas d’inutilisation
  • Comprend quatre prises de courant interchangeables pour différents pays, de 100 à 240 Volts, 50/60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Support de charge pour pipeteur
L’appareil peut contenir Jusqu’à six modèles Xplorer™ ou Xplorer plus™ Eppendorf
À utiliser avec (équipement) 6 pipeteurs Eppendorf Xplorer™ ou Xplorer™ plus
Modèle Carrousel de chargement 2
Positions 6
Alimentation électrique 100 à 240 V, 50/60 Hz