Learn More
Hanna Instruments™ Thermomètres numériques Checktemp
Code produit 13039322
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) de sonde:
105 mm
110mm
Diamètre (métrique) de la sonde:
3 mm
3mm
3,6mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) de sonde Diamètre (métrique) de la sonde Conditionnement
13039322 105 mm 3 mm 1 pièce
15350684 - 3,6mm 1 pièce
15379353 110mm 3mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13039322 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI98501
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Thermomètre numérique avec sonde de pénétration en acier inox qui fournit des mesures de température de haute précision sur une large plage de températures sans risque de casse ou de condensation.
  • Fonctionnalité de vérification de l’étalonnage unique
  • Haute précision unique de ± 0,3°C pour la plage critique entre -20°C et 90°C
  • Choix de modèles avec sonde fixe ou sonde sur câble de 1 m
  • Compatible HACCP - utilisation comme outil de contrôle dans l’analyse HACCP
  • Vérification CAL™ - vérifie automatiquement l’étalonnage au démarrage
Spécification
Certifications/Conformité AISI 316, compatible HACCP
Diamètre (métrique) de la sonde 3 mm
À utiliser avec (application) Éducation, alimentation (stockage, transport, fabrication, cuisson), laboratoire
Hauteur (métrique) 66 mm
Comprend Sonde
Longueur (métrique) de sonde 105 mm
Type de sonde Fixe
Résolution 0,1°C
Poids (métrique) 51,3 g
Type de produit Thermomètre numérique
Température max. (métrique) 150°C
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (métrique) -50°C à +150°C
Calibrated Oui
Précision ±0,3°C
Affichage Numérique