Learn More
Hanna Instruments™ Thermomètres numériques Checktemp
Code produit 15350684
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la sonde:
3 mm
3mm
3,6mm
Conditionnement:
1 pièce
Longueur (métrique) de sonde:
105 mm
110mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) de la sonde unitSize Longueur (métrique) de sonde
15350684 3,6mm 1 pièce -
13039322 3 mm 1 pièce 105 mm
15379353 3mm 1 pièce 110mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15350684 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI98501
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Thermomètre numérique avec sonde de pénétration en acier inox qui fournit des mesures de température de haute précision sur une large plage de températures sans risque de casse ou de condensation.
  • Un thermomètre numérique avec sonde de pénétration en acier inox Il fournit des mesures de température de haute précision sur une large plage de températures sans avoir à se soucier de la casse ou de la condensation
  • Checktemp™ est l’instrument idéal pour mesurer la température conformément aux exigences HACCP
  • ±0,2°C (± 0,5°F) - Précision
  • Testeur de température le plus précis au monde
  • Vérification CAL™ : vérifie automatiquement l’étalonnage au démarrage
  • °Affichage C/°F– Sélectionnable par l’utilisateur
  • Grand écran avec large plage de températures environnementales et angle de visualisation.
  • Étanchéité IP 65
  • Compatible HACCP : utilisation comme outil de contrôle dans l’analyse HACCP
  • Sonde de pénétration en acier inox AISI 316
  • 3000 heures d’autonomie de batterie (utilisation continue)
Spécification
Certifications/Conformité AISI 316, compatible HACCP
Diamètre (métrique) de la sonde 3,6mm
À utiliser avec (application) Éducation, alimentation (stockage, transport, fabrication, cuisson), laboratoire
Comprend Sonde
Type de sonde Fixe
Résolution 0,1°C
Poids (métrique) 51,3g
Type de produit Thermomètre numérique
Température max. (métrique) 150°C
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (métrique) -50°C à +150°C
Calibrated Oui
Précision ±0,3°C
Affichage Numérique