Learn More
Fisherbrand™ Particules absorbantes pour produits chimiques
Code produit 15873720 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15873720 100 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15873720
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Absorbe rapidement grâce à son action drainante rapide. Enrobe les déversements à leur contact.
  • Idéal pour le nettoyage de l’huile sur des applications terrestres et en eau ouvertes
  • Sorbant fibreux pour les déversements non agressifs de liquides à base d’huile ou de solvant
  • Conditionnement en balles comprimées
  • Structu
Déversements, capacité absorbante
Spécification
Couleur Marron
Capacité (métrique) 100 L
Matériau Tourbe de mousse de sphaigne à grandes fibres
Type Sorbant pour produits chimiques
Format Balle
À utiliser avec (application) Sorbant fibreux pour les déversements non agressifs de liquides à base d’huile ou de solvant.
Poids (métrique) 12,3 kg