Learn More
Fisherbrand™ Sachet absorbant pour produits chimiques
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpécification
Spécification
| Absorbance | Hydrophile, oléophile |
| Couleur | Vert |
| Description | Sachet absorbant pour produits chimiques |
| Capacité (métrique) | 42 L |
| Matériau | Fondu-soufflé, non tissé |
| Type | Absorbant pour produits chimiques |
| À utiliser avec (application) | Sous des sources de gouttes persistantes, dans des espaces étroits, pour les déversements importants une fois endigués. Liquides à base d’eau, d’huile ou de solvant |
| Quantité d’emballage | 32 / boîte |
| Dimensions (L x l) | 230 x 230 mm |
| Longueur (métrique) | 230 mm |
| Afficher plus |