Learn More
Fisherbrand™ Rouleau absorbant pour produits chimiques
Code produit 15863720 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
149 L
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15863720 149 L 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15863720
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces rouleaux de sorbant pour produits chimiques sont dotés de 2 épaisseurs, verts, de poids moyen, liés et doublement perforés ; ils absorbent les produits chimiques et les liquides dangereux. La face non tissée offre une résistance supplémentaire ainsi q
  • Ne dégrade pas ou ne provoque pas de réaction chimique dangereuse avec le liquide absorbé
  • La couleur verte avertit les employés que le produit est utilisé pour les liquides dangereux
  • La couleur verte permet également à l’utilisateur d’identifier et de séparer les déchets dangereux pour élimination
  • Des perforations centrales et transversales permettent d’utiliser la quantité exacte de matière nécessaire, ce qui réduit les déchets
  • Parfait pour nettoyer les déversements de produits chimiques ou pour une utilisation en laboratoire
Déversements, capacité absorbante
Spécification
Absorbance Saturée, viscosité moyenne : 12.5x
Couleur Vert
Capacité (métrique) 149 L
Matériau Polypropylène
Type Sorbant pour produits chimiques
À utiliser avec (application) Sorbant chimique à faible peluchage pour liquides à base d’eau, d’huile ou de solvant : éclaboussures, fuites et gouttes dans les zones de stockage de tambours et de liquides, sur les stations de travail et en laboratoire.
Quantité d’emballage 2 rouleaux
Épaisseur 2 pli
Dimensions (L x l) 46 m x 380 mm
Longueur (métrique) 46 m
Largeur (métrique) 380 mm