Learn More
Fisherbrand™ Chaussettes de sorbant pour produits chimiques
Code produit 15803730 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
43 L
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15803730 43 L 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15803730
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les chaussettes de sorbant absorbent les produits chimiques et les liquides dangereux. Forte action drainante : l’absorption commence instantanément, sans qu’il soit nécessaire de retourner la chaussette.
  • Forte action drainante : l’absorption commence immédiatement après le contact avec un liquide déversé
  • Pas besoin de retourner la chaussette
  • Sa conception flexible permet à la chaussette de s’adapter à n’importe quelle machine, coin ou courbe
  • Idéales pour retenir et absorber les fuites et les déversements
Déversements, capacité absorbante
Spécification
Absorbance Hydrophile, oléophile
Couleur Vert
Description Chaussette de sorbant pour produits chimiques
Capacité (métrique) 43 L
Matériau Polypropylène filé-lié et soufflé à l’état fondu
Type Sorbant pour produits chimiques
À utiliser avec (application) Chaussette de sorbant universelle résistante aux produits chimiques pour les déversements de liquides à base d’eau, d’huile ou de solvant
Quantité d’emballage 12/carton
Dimensions (L x l) 1,2 m x 76 mm
Longueur (métrique) 1,2 m
Diamètre (métrique) 76 mm
Poids (métrique) 5,3 kg