Learn More
Fisherbrand™ Kit de contrôle des déversements de produits chimiques, capacité d’absorption de 37 litres
Code produit 15823730 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
37 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15823730 37 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15823730
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Kit de contrôle des déversements portatif fourni dans un sachet transparent durable avec bandoulière. Conçu pour les déversements limités de produits chimiques et de liquides dangereux. Ne nécessite que peu d’espace de stockage, mais contient tous les sor
  • Kit de contrôle des déversements portatif
  • Conçu pour les déversements limités
  • Sachet transparent durable avec bandoulière : il est facile de vérifier les fournitures d’intervention en cas de déversement
  • L’accès rapide et facile garantit une bonne réactivité grâce à la fermeture éclair ouvrant l’avant du sachet
Déversements, capacité absorbante
Spécification
Absorbance Saturée, viscosité moyenne
Couleur Jaune
Capacité (métrique) 37 L
Type Kit portatif de contrôle des déversements chimiques
À utiliser avec (application) Kit de contrôle des déversements pour interventions d’urgence (hydrophile + oléophile + produits chimiques dangereux)
Comprend 25 tampons (500 x 400 mm), 4 SOC (1 220 mm), 1 sachet à déchets, 1 paire de gants
Quantité d’emballage 1 kit
Longueur (métrique) 500 mm
Largeur (métrique) 400 mm
Hauteur (métrique) 200 mm