Learn More
Fisherbrand™ Pompe à membrane résistante aux produits chimiques
Code produit 30113035 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
2,0 à 2,2 m3/h
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
30113035 2,0 à 2,2 m3/h 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30113035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2100.00€
    1377.11€ / 1 pièces
    Économisez 722.89€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pompe à vide compacte et portable sans huile offrant une résistance chimique sans compromis. Les diaphragmes moulés offrent un fonctionnement silencieux, des vibrations minimales et des intervalles d'entretien prolongés. Vanne de ballast à gaz intégrée pour le pompage des vapeurs condensables.
  • Pompe de dernière génération idéale pour les applications d'évaporation
  • Conception compacte, portable et légère
  • Pompe une large gamme de vapeurs de solvants et d'acides
  • Vide ultime amélioré - évaporation des solvants à point d'ébullition élevé
  • Travaillez plus efficacement : les temps de traitement sont jusqu’à 30 % plus rapides.
  • Embout de tuyau commutable DN 16 KF / DN 8 pour entrée
  • Entretien rapide et facile – aucun outil spécial requis
  • Résistance supérieure à la corrosion grâce aux pièces en PTFE et en fluoropolymère
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 5 mbar
Type du moteur Phase unique AC Fonction motrice
Poids à l’expédition (métrique) 13 mm
Comprend câbles principaux UE, Royaume-Uni, embout d’injecteur 8 mm
Régime moteur 1500 rpm
Certifications/Conformité CE
Matériau CSS, acier inoxydable
Niveau sonore 44 dB (A)
Type de prise Prises Schuko et UK
Poids (métrique) 11.3 mm
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 10°C
Débit 2,0 à 2,2 m3/h
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (métrique) 169 mm
Longueur totale (métrique) 265 mm
Largeur totale (métrique) 230 mm
Type de pompe Pompe à membrane résistante aux produits chimiques
Classification du boîtier IP 54
Nbre de têtes de pompe 2
Nbre d’étapes 2
Pression maximale 1 100 bar
À utiliser avec (équipement) Étudiateur à sous-vide, éinjecteur circulaire, concentration sous vide, filtration
Tension 220/240 V