Learn More
Fisherbrand™ Racks de congélateurs-coffres ultra-basse température
Code produit 15709539 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
12 boîtes (2 in)
Boîtes de 2 po (10)
Boîtes de 2 po (11)
Boîtes de 2 po (13)
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15709539 Boîtes de 2 po (13) 1 pièce
15779529 Boîtes de 2 po (10) 1 pièce
15789529 Boîtes de 2 po (11) 1 pièce
15799529 12 boîtes (2 in) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15709539
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.78€
    37.96€ / 1 pièces
    Économisez 67.82€
    64% de réduction
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les racks de contrôle de l’inventaire Fisherbrand sont parfaits pour toutes les applications de stockage à froid. Ils s’adaptent à tous les types standard de congélateurs-coffres ultra-basse température.
  • Contient des cryoboîtes standard
  • Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité
  • Barre de verrouillage incluse
Spécification
Capacité Boîtes de 2 po (13)
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
À utiliser avec (application) Cryoboîtes standards 2 po
À utiliser avec (équipement) Congélateur-coffre ultra-basse température
Dimensions (L x l x H) 717 x 143 x 140 mm
Type de produit Rack vertical