Learn More
Slice™ Lames de ciseau
Description
- Plus sûre que les lames traditionnelles
- Finger-friendly™ racle efficacement les bords
- Dure jusqu’à 11,2 x de plus que les ciseaux en acier
- Moins de changements de lame = moins de blessures
- Réduit les blessures, réduit les coûts
- Sans étincelles, non conductrices, non magnétiques
- Chimiquement inerte, ne rouille jamais
- Exempt d’huile et de lubrifiant
- Ne nécessite pas d’être mise au rebut dans une boîte de déchets tranchants
- 100% recyclable
- La lame est sûre jusqu'à 1600 °C
- Compatible avec les poignées artisanales Slice et le scalpel
- Poignées compatibles : 10548, 10589, 10568
- 4 lames par paquet
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lame de ciseau |
| Longueur (impériale) | 1,29 in |
| Longueur (métrique) | 32,8 mm |
| Matériau | Oxyde de zirconium |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (application) | Coupe sécurisée |
| Comprend | 4 lames à simple tranchant par boîte |
| Nb par paquet | 4 boîtes |
| Poids (impériale) | 0,04 oz. |
| Poids (métrique) | 1 g |
| Afficher plus |