Learn More
Slice™ Lames de ciseau
Code produit 16433629
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Lame de ciseau
Lames de ciseau à double face étroites
Conditionnement:
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
16433629 Lames de ciseau à double face étroites 4 pièces
16423629 Lame de ciseau 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16433629 Fournisseur Slice™ Code fournisseur 10535
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.69€
    31.43€ / 4 pièces
    Économisez 4.26€
    11% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Lame ciselée avec bord Finger-Friendly™. Les ciseaux sont constitués de matériaux efficaces, mais plus sûrs à toucher que les lames traditionnelles
  • Plus sûre que les lames traditionnelles
  • Finger-friendly™ racle efficacement les bords
  • Dure jusqu’à 11,2 x de plus que les ciseaux en acier
  • Moins de changements de lame = moins de blessures
  • Réduit les blessures, réduit les coûts
  • Sans étincelles, non conductrices, non magnétiques
  • Chimiquement inerte, ne rouille jamais
  • Exempt d’huile et de lubrifiant
  • Ne nécessite pas d’être mise au rebut dans une boîte de déchets tranchants
  • 100% recyclable
  • La lame est sûre jusqu'à 1600 °C
  • Compatible avec les poignées artisanales Slice et le scalpel
  • Poignées compatibles : 10548, 10589, 10568
  • 4 lames par paquet
Spécification
Type de produit Lames de ciseau à double face étroites
Longueur (impériale) 1,29 in
Longueur (métrique) 32,8 mm
Matériau Oxyde de zirconium
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Coupe sécurisée
Comprend 4 lames à double bord par boîte
Nb par paquet 4 boîtes
Poids (impériale) 0,03 oz.
Poids (métrique) 0,8 g
Largeur (impériale) 0,24 in
Largeur (métrique) 32,8 mm