Learn More
Chlortetracycline hydrochloride, Thermo Scientific™
Bacteriostatic antibiotic active against Gram-positive and Gram-negative bacteria
125.00€ - 341.00€
Identifiants chimiques
CAS 64-72-2
Formule moléculaire C22H24Cl2N2O8
Poids moléculaire (g/mol) 515.34
Numéro MDL MFCD00082440
Clé InChI QYAPHLRPFNSDNH-CIVPRPTRSA-N
Synonyme chlortetracycline hydrochloride, 4-epi-chlortetracycline hydrochloride, 2-amino hydroxy methylidene-7-chloro-4-dimethylamino-6,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-1,3,12-trione hydrochloride, 2-azanyl oxidanyl methylidene-7-chloranyl-4-dimethylamino-6-methyl-6,10,11,12a-tetrakis oxidanyl-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-1,3,12-trione hydrochloride
CID PubChem 66577600
Nom IUPAC (4S,4aR,5aS,6S,12aR)-7-chloro-4-(dimethylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride
SMILES CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15452929
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60095.14
25g
125.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15462929
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60095.22
100g
341.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Chlortetracycline was used in fluorescence assays to detect the Ca+2 influx required for the completion of acrosome reaction in human spermatozoa.
Solubility
Soluble in water
Notes
Light Sensitive. Store in dark. Store away from oxidizing agent.
Spécification
Identifiants chimiques
64-72-2
515.34
QYAPHLRPFNSDNH-CIVPRPTRSA-N
66577600
CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
C22H24Cl2N2O8
MFCD00082440
chlortetracycline hydrochloride, 4-epi-chlortetracycline hydrochloride, 2-amino hydroxy methylidene-7-chloro-4-dimethylamino-6,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-1,3,12-trione hydrochloride, 2-azanyl oxidanyl methylidene-7-chloranyl-4-dimethylamino-6-methyl-6,10,11,12a-tetrakis oxidanyl-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-1,3,12-trione hydrochloride
(4S,4aR,5aS,6S,12aR)-7-chloro-4-(dimethylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride
Spécification
Chlortetracycline hydrochloride
C22H24Cl2N2O8
3858364
14,2192
Soluble in water
CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
515.34
515.34
64-72-2
MFCD00082440
Light sensitive
chlortetracycline hydrochloride, 4-epi-chlortetracycline hydrochloride, 2-amino hydroxy methylidene-7-chloro-4-dimethylamino-6,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-1,3,12-trione hydrochloride, 2-azanyl oxidanyl methylidene-7-chloranyl-4-dimethylamino-6-methyl-6,10,11,12a-tetrakis oxidanyl-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-1,3,12-trione hydrochloride
QYAPHLRPFNSDNH-CIVPRPTRSA-N
(4S,4aR,5aS,6S,12aR)-7-chloro-4-(dimethylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride
66577600
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 200-591-7
missing translation for 'rtecsNumber' : QI7800000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures