Learn More
Bryson Packaging™ Sachets refermables
Description
- De couleur transparente
- Étanchéité garantie
Specifications
Specifications
| Description | Sachet refermable |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour le stockage de fournitures de bureau et l’envoi d’échantillons |
| Matériau | Polyéthylène |
| Quantité | 100/paquet |
| Hauteur (métrique) | 280 mm |
| Type de produit | Sac à écrire |
| Largeur (métrique) | 205 mm |