Learn More
Bryson Packaging™ Sachets refermables
Code produit 11366934
Change view
Click to view available options
Largeur (métrique):
60 mm
140 mm
205 mm
280 mm
352 mm
Hauteur (métrique):
60 mm
140 mm
280 mm
325 mm
405 mm
Type de produit:
Sac à écrire
Sachet d’échantillonnage
Conditionnement:
100 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Hauteur (métrique) Type de produit unitSize
11366934 280 mm 405 mm Sachet d’échantillonnage 100 pièces
10071424 140 mm 140 mm Sachet d’échantillonnage 100 pièces
10264594 205 mm 280 mm Sac à écrire 100 pièces
11346934 205 mm 280 mm Sachet d’échantillonnage 100 pièces
10779005 352 mm 325 mm Sachet d’échantillonnage 100 pièces
10021664 60 mm 60 mm - 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11366934 Fournisseur Bryson Packaging™ Code fournisseur BAJ360210R
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Transparents, parfaits pour l’expédition, le stockage et comme sachets pour échantillons. Les sachets refermables Bryson Packaging™ sont en polyéthylène.
  • De couleur transparente
  • Étanchéité garantie
Specifications
Description Sachet refermable
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Idéal pour le stockage de fournitures de bureau et l’envoi d’échantillons
Matériau Polyéthylène
Quantité 100/paquet
Hauteur (métrique) 405 mm
Type de produit Sachet d’échantillonnage
Largeur (métrique) 280 mm