Learn More
Minigrip™ Sachet refermable avec zone d’écriture
Code produit 10634185
Change view
Click to view available options
Largeur (métrique):
40 mm
75 mm
100 mm
140 mm
190 mm
Hauteur (métrique):
65 mm
85 mm
140 mm
190 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Hauteur (métrique) unitSize
10634185 40 mm 65 mm 100 pièces
11326924 75 mm 85 mm 100 pièces
10205074 100 mm 140 mm 100 pièces
10001044 140 mm 140 mm 100 pièces
10366984 190 mm 190 mm 100 pièces
10758235 75 mm 190 mm 100 pièces
30057395 75 mm 190 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10634185 Fournisseur Minigrip™ Code fournisseur BAJ340003N
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Étiquetez le contenu du sac en toute simplicité. Les sachets refermables avec zone d’écriture Minigrip™ sont dotés de trois bandes blanches spécialement conçues pour l’écriture avec un stylo plume ou un marqueur.
  • Polyéthylène
  • Refermable
  • Autoclavables
  • Trois bandes d’écriture pour l’étiquetage
Spécification
Description Sachet refermable
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Idéal pour le stockage de fournitures de bureau et l’envoi d’échantillons
Matériau Polyéthylène
Quantité 100/paquet
Hauteur (métrique) 65 mm
Largeur (métrique) 40 mm