Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes SPE en PP Chromabond™ XTR
Code produit 10216281 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
250 mg
500 mg
3 g
4,5 g
8,3g
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
15 ml
30 ml
45 ml
Conditionnement:
100 pièces
30 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit Capacité de la colonne (métrique) Conditionnement
10216281 3 g 15 ml 30 pièces
10545371 250 mg 1 ml 100 pièces
10725952 4,5 g 30 ml 30 pièces
10690532 500 mg 3 ml -
10286561 8,3g 45 ml 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les éluants à teneur en alcool trop élevée entraînent une augmentation du volume de la phase aqueuse sur le CHROMABOND™ XTR. Ici, la colonne peut être surchargée et la phase aqueuse peut être déplacée de la colonne. Dans ce cas, une colonne de plus grande capacité doit être utilisée.
Code produit 10216281 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 730489
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    91.35€ / 30 pièces
    Économisez 37.65€
    29% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
Les éluants à teneur en alcool trop élevée entraînent une augmentation du volume de la phase aqueuse sur le CHROMABOND™ XTR. Ici, la colonne peut être surchargée et la phase aqueuse peut être déplacée de la colonne. Dans ce cas, une colonne de plus grande capacité doit être utilisée.
Conçues pour une qualité constante de lot à lot. Les colonnes SPE en polypropylène Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ XTR comprennent une phase Kieselguhr pour les extractions liquides. Les colonnes présentent une grande taille de pores et un volume de pores élevé pour une utilisation avec des solutions aqueuses hautement visqueuses. Volumes à partir de1–45 ml.
Colonnes SPE en polypropylène avec un matériau de base en kieselguhr à grain grossier (également connu sous le nom de terre diatomée, hydromatrice, célite), avec une grande taille de pores et un volume de pores élevé. La valeur pH des solutions aqueuses peut être modifiée sur la colonne, à partir de 1–13, ce qui permet l'élution de différents composés d'un échantillon dans des conditions optimisées.
Application :
pour l'extraction liquide-liquide de solutions aqueuses hautement visqueuses sans utiliser d'entonnoir de séparation. Les colonnes présentent une grande capacité de charge d'eau sans pénétration pendant l'élution avec des solvants organiques. Elles conviennent également à l'élimination des petites quantités d'eau dans les solvants qui ne sont pas miscibles avec l'eau. 
  • Liquides physiologiques (sang, plasma et sérum) en chimie clinique
  • Colorants dans les textiles
  • Analyse environnementale et alimentaire
Avantages :
  • Rapide, reproductible et économique
  • Préparation simultanée de plusieurs échantillons
  • Pas de problèmes avec la séparation de phase—pas de formation d’émulsions
  • Taux de récupération élevés
  • Gains de temps et de solvants
  • Les solutions organiques n'ont pas besoin d'être séchées après séparation
Specifications
Capacité de la colonne (métrique) 15 ml
Type de colonne PP
Poids du lit 3 g
À utiliser avec (application) Extraction liquide-liquide
Adsorbant XTR Chromabond
Type Colonne Chromabond XTR