Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs Variomag Poly 15 et Multipoint
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les agitateurs Thermo Scientific Variomag Poly 15 et Multipoint conviennent parfaitement pour des applications d'agitation fiables, sûres et performantes.
Les agitateurs Thermo Scientific Variomag Poly 15 et Multipoint sont inusables et sans entretien.
Caractéristiques :
- Grandes surfaces de travail plates et faciles à nettoyer
- Contrôle par microprocesseur précis avec affichage numérique lumineux
- Rappel facile des derniers réglages utilisés
- L’accélération douce et progressive de départ garantit un couplage magnétique correct
- L’entraînement inductif assure une agitation complètement synchronisée à toutes les positions
- Les conditions de fonctionnement sont de -10°C à +40°C à 95 %HR
Agitateur multipoints poly 15 :
- Boîtier solide en acier inoxydable, avec revêtement par pulvérisation
- Vitesses d’agitation jusqu’à 990 tr/min
- Convient pour 15 béchers × 250 mL ou 6 flacons × 1 L
- Norme de protection IP32
Agitateurs Multipoint 6/15 avancés :
- Boîtier étanche en acier inoxydable, résistant aux produits chimiques
- Les réglages modifiables de l’alimentation sont indépendants du contrôle de la vitesse, ce qui permet de réduire la consommation d’énergie ainsi que l’émission de chaleur
- Agitation lente et régulière dès 80 tr/min
- Vitesse d’agitation jusqu’à 2 000 tr/min
- Volumes d’agitation jusqu’à 3 L par multipoint
- Norme de protection IP62 ; se nettoie facilement à l’eau courante
Inclut :
Tous les modèles présentent une tension de 100/240 V et sont dotés d'une série de câbles et de diverses fiches.
Recommandé dans les cas suivants :
Applications d'analyse de masse et autres applications nécessitant plusieurs points d'agitation
Spécification
Spécification
| Vitesse | 80 à 2 000 tr/min |
| Positions d’agitation | 15 |
| Matériau de la plaque supérieure | Acier inoxydable |
| Capacité | 3 L |
| Affichage | Numérique |
| Forme | Carré |
| Tension | 100/240 V |
| Puissance | 5/10/15/20 W |
| Dimensions (L x l x H) | 16,5 x 9,4 x 1,4 in (420 x 240 x 35 mm) |
| Hauteur (impériale) | 1,4 in |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.