Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ Mono& Agitateurs Maxi Direct
Code produit 10524222 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Maxi Direct
Variomag MICRO/RM
Vitesse:
80 à 2 000 tr/min
Variable
Tension:
100/240 V
230 V
Type de prise:
Ensemble de cordons avec diverses fiches
UE
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Vitesse Tension Type de prise Conditionnement
10524222 Maxi Direct 80 à 2 000 tr/min 100/240 V Ensemble de cordons avec diverses fiches 1 pièce
10594745 Variomag MICRO/RM Variable 230 V UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10524222 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50094713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    780.00€
    645.00€ / 1 pièces
    Économisez 135.00€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Garantissez la fiabilité, la sécurité et les performances grâce aux agitateurs Mono et Maxi Direct, qui sont 100 % exempts d’entretien et d’usure.
Garantissez la fiabilité, la sécurité et les performances grâce aux agitateurs Thermo Scientific™ Cimarec™ Mono & Maxi Direct, qui sont 100 % exempts d’entretien et d’usure. Grâce à leurs puissants aimants et à l’absence de pièces amovibles, ces agitateurs à entraînement induit constituent le choix idéal pour répondre à vos besoins généraux au laboratoire
Caractéristiques :
  • Grandes surfaces de travail plates et faciles à nettoyer
  • Conception compacte et de faible encombrement
  • L’accélération douce et progressive de départ garantit un couplage magnétique optimal
  • Les réglages modifiables de l’alimentation sont indépendants du contrôle de la vitesse, ce qui permet de réduire la consommation d’énergie ainsi que l’émission de chaleur
  • Les conditions de fonctionnement sont de -10°C à +40°C à 95 %HR
Agitateur Mono Direct :
  • Conception à bouton rotatif facile à utiliser
  • Boîtier solide en acier inoxydable, avec revêtement par pulvérisation
  • Vitesses d’agitation jusqu’à 1 200 tr/min
  • Volumes d’agitation jusqu’à 3 L
  • Norme de protection IP32
Agitateurs Maxi Direct :
  • Contrôle par microprocesseur précis avec affichage numérique lumineux
  • Boîtier étanche en acier inox résistant aux produits chimiques, facile à nettoyer
  • Rappel facile des derniers réglages utilisés
  • Agitation lente et régulière dès 80 tr/min
  • Vitesse d’agitation jusqu’à 2 000 tr/min
  • Volumes d’agitation jusqu’à 5 l
  • Norme de protection IP62 ; se nettoie facilement à l’eau courante
Inclut :
Les unités 100/240 V sont dotées d’un ensemble de câbles et de diverses prises.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 80 à 2 000 tr/min
Positions d’agitation 1
Matériau de la plaque supérieure Acier inoxydable
Capacité 5 L
Affichage Numérique
Forme Carré
Tension 100/240 V
Puissance 5/10/15/21 W
Dimensions (L x l x H) 8,5 x 7,1 x 1,4 in (215 x 180 x 35 mm)
Hauteur (impériale) 1,4 in
Hauteur (métrique) 35 mm
Longueur (impériale) 8,5 in
Longueur (métrique) 215 mm
Largeur (impériale) 7,1 in
Largeur (métrique) 180 mm
Type de prise Ensemble de cordons avec diverses fiches
Certifications/Conformité CE
Modèle Maxi Direct
Type de protection IP62, IP32
Plage de températures (métrique) -10°C à +40°C (fonctionnement)
Type Agitateur
Poids (impériale) 3,1 lb
Poids (métrique) 1,4 kg
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s