Learn More
Thermo Scientific™ Agitateur haute capacité Cimarec™ Power Direct
Code produit 10642403 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
40 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10642403 40 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10642403 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50098760
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00€
    1054.48€ / 1 pièces
    Économisez 310.52€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L'agitateur Thermo Scientific Variomag Power Direct permet d'agiter jusqu'à 40 L avec un contrôleur intégré.
L'agitateur Thermo Scientific Variomag Power Direct permet d'agiter jusqu'à 40 L avec un contrôleur intégré.
Convient parfaitement pour l'agitation de grands volumes.
  • La fonction d'arrêt rapide permet d'arrêter l'entraînement en deux secondes, minimisant les effets ultérieurs aux cycles et réduisant les risques de casse Vitesse d'agitation de 100 à 2 000 tr/min Le contrôleur intégré dispose d'un réglage de la puissance, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie ainsi que la production de chaleur Le boîtier hermétique en acier inoxydable se nettoie facilement et résiste aux produits chimiques Conditions de fonctionnement : entre -10° et +40 °C Catégorie de protection : IP22 ; se nettoie facilement à l'eau courante
Tous les modèles présentent une tension de 100/240 V et sont dotés d'une série de câbles et de diverses fiches.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 100 à 2 000 tr/min
Matériau de la plaque supérieure Acier inoxydable
Capacité 40 L
Tension 100/240 V
Puissance 5/10/15/20 W
Dimensions (L x l x H) 11,6 x 9,4 x 1,4 in (295 x 240 x 35 mm)
Hauteur (impériale) 1,4 in
Hauteur (métrique) 35 mm
Longueur (impériale) 11,6 in
Longueur (métrique) 295 mm
Largeur (impériale) 9,4 in
Largeur (métrique) 240 mm
Certifications/Conformité Marquage CE
Garantie et services 90 jours (limité)
Modèle Power Direct
Type de protection IP22
Plage de températures (métrique) -10°C à +40°C (fonctionnement)
Type Agitateur
Poids (impériale) 5,5 lb
Poids (métrique) 2,5 kg
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle nous expédions le produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation en recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.