Learn More
- Home
- Products
- Bouchons et dispositifs de fermeture
- Bouchons
- Fisherbrand™ Bouchons en cellulose
Fisherbrand™ Bouchons en cellulose
Code produit 11768523 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6 mm
6,5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
19 mm
23 mm
24 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
35 mm
37 mm
40 mm
Longueur (métrique):
11 mm
30 mm
32 mm
35 mm
37 mm
40 mm
42 mm
43 mm
50 mm
60 mm
63 mm
65 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
50 pièces
500 pièces
27 product options available for selection
| Code produit | Diameter (Metric) Bottom | Longueur (métrique) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11768523 | 19 mm | 30 mm | 1000 pièces |
| 11768513 | 7 mm | 30 mm | 1000 pièces |
| 11740096 | 11 mm | 32 mm | 1000 pièces |
| 11750096 | 11 mm | 40 mm | 1000 pièces |
| 11778513 | 8 mm | 35 mm | 1000 pièces |
| 11760096 | 12 mm | 37 mm | 1000 pièces |
| 11748533 | 9 mm | 30 mm | 1000 pièces |
| 11788513 | 10 mm | 37 mm | 1000 pièces |
| 11758533 | 12 mm | 42 mm | 1000 pièces |
| 11770096 | 12 mm | 32 mm | 1000 pièces |
| 11798513 | 15 mm | 30 mm | 1000 pièces |
| 11708523 | 16 mm | 30 mm | 1000 pièces |
| 11748513 | 13 mm | 32 mm | 1000 pièces |
| 11758523 | 18 mm | 30 mm | 1000 pièces |
| 11778523 | 23 mm | 30 mm | 500 pièces |
| 11784506 | 24 mm | 43 mm | 200 pièces |
| 11788523 | 27 mm | 60 mm | - |
| 11794506 | 28 mm | 63 mm | 200 pièces |
| 11798523 | 27 mm | 60 mm | 200 pièces |
| 11708533 | 29 mm | 60 mm | 200 pièces |
| 11728533 | 30 mm | 40 mm | 200 pièces |
| 11718533 | 35 mm | 40 mm | 200 pièces |
| 11738533 | 35 mm | 60 mm | 100 pièces |
| 11720015 | 37 mm | 50 mm | 100 pièces |
| 11721666 | 40 mm | 65 mm | 50 pièces |
| 11730096 | 6 mm | 11 mm | 1000 pièces |
| 11758513 | 6,5 mm | 30 mm | 1000 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Code produit
11768523
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Spécification
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Béchers, flacons Erlenmeyer, tubes et différents types de flacons |
| Longueur (métrique) | 30 mm |
| Quantité | 1 000/boîte |
| Plage de températures (métrique) | 200°C |
| Diameter (Metric) Bottom | 19 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 19 mm |
| Matériau | Fibre de cellulose |
| Type de produit | Bouchon |
| Stérilité | Stérile |