Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en cellulose
Code produit 11798523 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6 mm
6,5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
19 mm
23 mm
24 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
35 mm
37 mm
40 mm
Longueur (métrique):
11 mm
30 mm
32 mm
35 mm
37 mm
40 mm
42 mm
43 mm
50 mm
60 mm
63 mm
65 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
50 pièces
500 pièces
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diameter (Metric) Bottom Longueur (métrique) Conditionnement
11798523 27 mm 60 mm 200 pièces
11768513 7 mm 30 mm 1000 pièces
11740096 11 mm 32 mm 1000 pièces
11750096 11 mm 40 mm 1000 pièces
11778513 8 mm 35 mm 1000 pièces
11760096 12 mm 37 mm 1000 pièces
11748533 9 mm 30 mm 1000 pièces
11788513 10 mm 37 mm 1000 pièces
11758533 12 mm 42 mm 1000 pièces
11770096 12 mm 32 mm 1000 pièces
11798513 15 mm 30 mm 1000 pièces
11708523 16 mm 30 mm 1000 pièces
11748513 13 mm 32 mm 1000 pièces
11768523 19 mm 30 mm 1000 pièces
11758523 18 mm 30 mm 1000 pièces
11778523 23 mm 30 mm 500 pièces
11784506 24 mm 43 mm 200 pièces
11788523 27 mm 60 mm -
11794506 28 mm 63 mm 200 pièces
11708533 29 mm 60 mm 200 pièces
11728533 30 mm 40 mm 200 pièces
11718533 35 mm 40 mm 200 pièces
11738533 35 mm 60 mm 100 pièces
11720015 37 mm 50 mm 100 pièces
11721666 40 mm 65 mm 50 pièces
11730096 6 mm 11 mm 1000 pièces
11758513 6,5 mm 30 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Code produit 11798523
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour flacons, erlenmeyers et tubes à essai.
  • Perméable à l’air
  • Stérilisable à 200°C maximum
  • À usage unique
Spécification
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Béchers, flacons Erlenmeyer, tubes et différents types de flacons
Longueur (métrique) 60 mm
Quantité 200/boîte
Plage de températures (métrique) 200°C
Diameter (Metric) Bottom 27 mm
Diamètre (métrique) supérieur 27 mm
Matériau Fibre de cellulose
Type de produit Bouchon