Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Flacons filetés en verre transparent de classe A
Code produit 13101643 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
3,7 ml
Type de bouchon:
Bouchon à vis (fermé sur le dessus)
Volume (impérial):
1 dr.
Conditionnement:
144 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type de bouchon Volume (impérial) Conditionnement
13101643 3,7 ml Bouchon à vis (fermé sur le dessus) 1 dr. 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13101643
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fisherbrand™ Les fioles filetées en verre clair de classe A sont idéales pour les applications générales en laboratoire. Fabriquées en verre borosilicate à faible teneur en alcalin, sans calcium, magnésium et zinc, ces fioles à vis offrent une résistance chimique fiable et une clarté.
Pour les applications à usage général
  • Faible teneur en alcalis pour une résistance chimique fiable
  • Verre borosilicate exempt de calcium, de magnésium et de zinc
  • La construction en verre transparent offre une excellente visibilité des échantillons
  • Conception à vis pour une fermeture sécurisée
  • Adapté au stockage polyvalent en laboratoire et aux applications d’échantillonnage
Informations sur la commande
Les bouchons sont conditionnés séparément
Compliance
Répondent aux exigences de type I, classe A ASTM™ E 438.
Spécification
Classification A
Matériau (doublure) Caoutchouc
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 15 mm
Matériau Verre borosilicaté
Pré-fendu No
Stérilité Non stérile
Jetable Oui
Volume (métrique) 3,7 ml
À utiliser avec (application) À usage général
Comprend Bouchon vissé fermé
Type de filetage À vis
Volume (impérial) 1 dr.
Volume (métrique) total 3,7 ml
Matériau du bouchon Phénolique
Type de bouchon Bouchon à vis (fermé sur le dessus)
Quantité 144/boîte
Taille du bouchon 13-425
Marking Spot Non
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité USP type I, ASTM E438, type I
Hauteur (métrique) 45 mm
Type de produit Flacon à échantillons