Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe A, graduation bleue
Description
- Avec bec verseur, graduation circulaire avec mise en évidence des principaux points
- Graduation bleue
- Certifiés conformes, avec identification des lots datée
- Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
- Résistance à la corros
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre |
| Capacité (métrique) | 5 ml |
| Graduations | 0,1 mL |
| Limite d’erreur | 0,05 |
| Description | Certifié conforme |
| Type de base | Hexagonale |
| Couleur de la balance | Bleu |
| Forme | Rond |
| Class | A |
| Hauteur (métrique) | 115 mm |
| Afficher plus |