Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe A, graduation bleue
Code produit 11798041
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Description:
Certifié conforme
USP
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Description unitSize
11798041 500 ml Certifié conforme 2 pièces
11786482 5 ml Certifié conforme 2 pièces
11748041 10 ml Certifié conforme 2 pièces
11758041 25 ml Certifié conforme 2 pièces
11768041 50 ml Certifié conforme 2 pièces
11778041 100 ml Certifié conforme 2 pièces
11788041 250 ml Certifié conforme 2 pièces
10569242 1000 ml Certifié conforme 1 pièce
10440261 2000 ml Certifié conforme 1 pièce
10312743 10 ml USP 2 pièces
10747793 25 ml USP 2 pièces
10097262 50 ml USP 2 pièces
10597193 100 ml USP 2 pièces
10765683 250 ml USP 2 pièces
10436973 500 ml USP 2 pièces
10241253 1000 ml USP 1 pièce
10332933 2000 ml USP 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 11798041 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 2240190
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes graduées Hirschmann Instruments™ de classe A, à graduation bleue, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
  • Avec bec verseur, graduation circulaire avec mise en évidence des principaux points
  • Graduation bleue
  • Certifiés conformes, avec identification des lots datée
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
  • Résistance à la corros
Specifications
Type de base Hexagonale
Description Certifié conforme
Couleur de la balance Bleu
Forme Rond
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Class A
Hauteur (métrique) 390 mm
Tolerance Metric ±2,5 ml
Type Éprouvette graduée
Matériau Verre
Capacité (métrique) 500 ml
Graduations 5 ml
Limite d’erreur 2,5