Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe A, graduation ambrée
Product Code. 10479662
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 mL
25 mL
50 mL
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Unit Size:
1 pièce
2 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Unit Size
10479662 250 mL 2 pièces
10542404 5 ml 2 pièces
13117939 10 mL 2 pièces
10117411 25 mL 2 pièces
12751528 50 mL 2 pièces
10505921 100 ml 2 pièces
11834382 500 mL 2 pièces
11874412 1000 mL 1 pièce
10262431 2000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 10479662 Supplier Hirschmann™ Supplier No. 2210186
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes de mesure Hirschmann Instruments™ de classe A, à graduation ambrée, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™
  • Avec bec verseur, graduation indélébile ambrée circulaire avec mise en évidence des principaux points
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
  • Résistance à la corrosion et
Specifications
Matériau Verre
Capacité (métrique) 250 mL
Graduations 2 mL
Limite d’erreur 1
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Marron
Forme Rond
Class Classe A
Hauteur (métrique) 335 mm
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Tolérance ±1 ml
Type de produit Éprouvette graduée