Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe A avec bouchon Poly rodé NS
Code produit 11776672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
11776672 100 ml 1 ml 2 pièces
10668281 1000 ml 10 ml 1 pièce
11746672 10 ml 0,2 ml 2 pièces
10253051 2000 ml 20 ml 1 pièce
11786672 250 ml 2 ml 2 pièces
11796672 500 ml 5 ml 2 pièces
11756672 25 ml 0,5 ml 2 pièces
11766672 50 ml 1 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11776672 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 2340180
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes de mesure de classe A Hirschmann Instruments™ avec bouchon Poly rodé NS sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre DURAN™ dur
  • Graduation bleue avec mise en évidence des principaux points
  • Avec bouchon rodé NS en PE
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 4788
  • Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Conformité certifiée, avec identificati
Spécification
Tolérance plusmn;0,5 ml
Matériau Verre
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Classe Classe A
Capacité (métrique) 100 ml
Hauteur (métrique) 290 mm
Comprend Bouchon en PE
Matériau du bouchon Polyéthylène
Graduations 1 ml
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Forme Rond
Type de produit Éprouvette à mélange graduée