Learn More
Brand™ Éprouvettes graduées en PMP de classe A
Code produit 12681310 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2000 ml
Graduations:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
12681310 100 ml 1 ml 2 pièces
15242219 10 ml 0,2 ml 2 pièces
11848331 50 ml 1 ml 2 pièces
10518161 250 ml 2 ml 2 pièces
12691370 25 ml 0,5 ml 2 pièces
11858331 500 ml 5 ml 2 pièces
10588151 2000 ml 20 ml 1 pièce
10749531 1 000 ml 10 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 12681310 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 35138
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Polyméthylpentène (PMP) transparent et conforme aux normes DIN 12681 et ISO 6706. Éprouvettes de mesure en PMP de classe A BRAND™ portent marquage DE-M dans une encre d’impression de très grande qualité. Exposition à une température maximale 121°C (autoclavage) n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur. Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions
  • En polyméthylpentène (PMP) transparent
  • Conforme aux normes DIN 12681 et ISO 6706.
  • Étalonnée pour son volume contenu (TC, In).
  • Comprend un certificat de lot.
  • Les éprouvettes graduées BRAND™ utilisent un marquage DE-M dans une encre d’impression de très grande qualité.
  • L’exposition à une température maximale de 121°C (autoclavage) n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur.
  • Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau PMP
Tolérance plusmn;0,5 ml
Certifications/Conformité DIN 12681, ISO 6706
Classe Classe A
Étalonnage Pour contenir
Comprend Certificat de lot
Quantité 2/boîte
Graduations 1 ml
Autoclavable Autoclavables
Limite d’erreur plusmn;0,5 ml
Subdivision 1 ml
Forme Rond
Couleur de la balance Bleu
Base Type Hexagonale
Hauteur (métrique) 250 mm
Type de produit Éprouvette graduée
Température max. (métrique) 121 °C