Learn More
BRAND™ Fiole jaugée en PMP de classe A
Code produit 17450144 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17450144 50 ml 2 pièces
17460144 100 ml 2 pièces
10621794 100 ml 1 pièce
17440144 25 ml 2 pièces
10261343 25 ml 1 pièce
10119242 50 ml 1 pièce
17430144 10 ml 2 pièces
10201303 10 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17450144 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 36174
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L’autoclavage à une température maximale de 121°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur. Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions.
  • Structure en PMP transparent.
  • Comprend un bouchon en PP
  • Limites d’erreurs selon la classe A, DIN EN ISO 1042
  • Comprend un certificat de lot
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
  • L’exposition à une température maximale de 121°C (autoclavage) n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur
  • Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions
  • Hauteur = Hauteur sans bouchon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Pour son volume contenu (TD, po)
Certifications/Conformité DIN EN ISO 1042
Matériau du bouchon Polypropylène
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau PMP
Hauteur (métrique) 146 mm
Limite d’erreur ± 0,06 ml
Nb par paquet 1
Plage de températures (métrique) 121°C
Tolérance ±0.06 ml
Autoclavable Autoclavable
Classe A