Learn More
Hirschmann™ Pipettes volumétriques en verre AR™, classe AS
Code produit 11710794
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 ml
1 ml
2 ml
2,5 ml
3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11710794 5 ml 6 pièces
10524061 0,5 ml -
11770784 1 ml 12 pièces
11780784 2 ml 12 pièces
11790784 2,5 ml 6 pièces
11700794 3 ml 6 pièces
11720794 10 ml 6 pièces
11770804 15 ml -
11780804 20 ml 6 pièces
11790804 25 ml 6 pièces
11700814 50 ml 6 pièces
11710814 100 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 11710794 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 1341155
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fournit un degré de précision volumétrique extrêmement élevé pour vos besoins de pipetage. Les pipettes volumétriques en verre AR™ Hirschmann Instruments™, classe AS, sont dotées d’une graduation bleue.
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 648
  • Un trait, graduation bleue
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Classe AS
Matériau AR-GLAStrade;
Graduée Oui
Couleur de graduation Bleu
Quantité 6/boîte
Tolérance 0,015 mL
Volume (métrique) 5 ml
Longueur (métrique) 410 mm
Type Pipette volumétrique