Learn More
Hirschmann™ Pipettes volumétriques en verre AR™, classe AS
Description
- Conforme à la norme DIN EN ISO 648
- Un trait, graduation bleue
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Spécification
| Classe | AS |
| Matériau | AR-GLAS |
| Graduée | Oui |
| Couleur de graduation | Bleu |
| Quantité | 6/boîte |
| Tolérance | 0,01 mL |
| Volume (métrique) | 2,5 ml |
| Longueur (métrique) | 350 mm |
| Type | Pipette volumétrique |