Learn More
Hirschmann™ Pipettes volumétriques en verre AR™ de classe AS
Code produit 11742162
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11742162 10 ml 6 pièces
11792162 100 ml 6 pièces
11772252 0,5 ml -
11752162 15 ml 6 pièces
11722152 1 ml 12 pièces
11762162 20 ml 6 pièces
11772162 25 ml 6 pièces
11732152 2 ml 12 pièces
11722162 3 ml 6 pièces
11782162 50 ml 6 pièces
11732162 5 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 11742162 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 1340260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.55€
    70.88€ / 6 pièces
    Économisez 51.67€
    42% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fournit un degré de précision volumétrique extrêmement élevé pour vos besoins de pipetage. Les pipettes volumétriques en verre AR™ Hirschmann Instruments™ de classe AS sont fournies avec des marques de graduation ambrée.
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 648
  • Volume entre deux marques
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Classe AS
Matériau AR-GLAS
Graduée Oui
Couleur de graduation Marron
Quantité 6/boîte
Tolérance 0,02 mL
Volume (métrique) 10 ml
Longueur (métrique) 450 mm
Type Pipette volumétrique