Learn More
Hirschmann™ Pipettes volumétriques de classe AS avec graduation indélébile ambrée
Code produit 11708001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 ml
1 ml
1,5 ml
2 ml
2,5 ml
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml
7 mL
8 ml
9 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
11708001 10 ml 6 pièces
11782252 0,5 ml 12 pièces
11712262 100 ml 6 pièces
11834602 1,5 ml 12 pièces
11702262 15 ml 6 pièces
11727981 1 ml 12 pièces
11786652 2,5 ml -
11718001 20 ml 6 pièces
11728001 25 ml 6 pièces
12771158 3 ml 6 pièces
11706662 30 ml 6 pièces
11736672 40 ml -
11796652 4 ml 6 pièces
11738001 50 ml 6 pièces
11797991 5 ml 6 pièces
11823141 9 ml 6 pièces
11716133 6 ml 6 pièces
11787991 2 ml 12 pièces
10448201 7 mL 6 pièces
11726133 8 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Code produit 11708001 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 1340160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.27€
    57.02€ / 6 pièces
    Économisez 37.25€
    39% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fournit un degré de précision volumétrique extrêmement élevé pour vos besoins de pipetage. Les pipettes volumétriques Hirschmann Instruments™ de classe AS avec graduation ambrée sont fabriquées en verre AR™ transparent.
  • Un trait
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 648
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Classe AS
Matériau AR-GLAS
Graduée Oui
Couleur de graduation Marron
Quantité 6/boîte
Tolérance 0,02 mL
Volume (métrique) 10 ml
Longueur (métrique) 450 mm
Type Pipette volumétrique