Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe B, graduation indélébile bleue
Code produit 10573661
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10573661 1000 ml 1 pièce
11738021 10 ml 2 pièces
11748021 25 ml 2 pièces
11812861 50 ml 2 pièces
11758021 50 ml 2 pièces
11768021 100 ml 2 pièces
11778021 250 ml 2 pièces
11788021 500 ml 2 pièces
10668051 2000 ml -
11796482 5 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10573661 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 2230193
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    63.21€ / 1 pièces
    Économisez 37.79€
    37% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes de mesure Hirschmann Instruments™ de classe B, à graduation indélébile bleue, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DU
  • Avec bec verseur, traits de subdivision
  • Graduation indélébile bleue
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
  • Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Matériau Verre
Capacité (métrique) 1000 ml
Graduations 10 ml
Limite d’erreur 7,5
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Forme Rond
Class Classe B
Hauteur (métrique) 470 mm
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Tolérance ±7,5 ml
Type de produit Éprouvette graduée