Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe B, de forme basse, graduation indélébile ambrée
Description
- Avec bec verseur, traits de subdivision
- Graduation indélébile ambrée
- Conformes aux normes DIN EN ISO 4788
- Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Graduations | 5 ml |
| Limite d’erreur | 2 |
| Type de base | Hexagonale |
| Couleur de la balance | Marron |
| Forme | Rond |
| Class | Classe B |
| Hauteur (métrique) | 220 mm |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 4788 |
| Afficher plus |