Learn More
Kartell™ Éprouvette de mesure de forme haute en polypropylène
Code produit 11328523
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
Graduations:
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
11328523 1000 ml 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11328523 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0108200
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En PP hautement translucide alliant durabilité, clarté et excellente résistance chimique. Les éprouvettes de forme haute en polypropylène Kartell™, autoclavables avec graduations moulées, constituent une solution sûre et économique pour mesurer et mélanger des liquides en laboratoire.
En PP hautement translucide alliant durabilité, clarté et excellente résistance chimique.Les éprouvettes de forme haute en PP Kartell™, autoclavables avec graduations moulées, constituent une solution sûre et économique pour mesurer et mélanger des liquides en laboratoire.
  • Les graduations moulées permanentes optimisent la clarté et la reproductibilité
  • Autoclavable à 121°C pendant 20 minutes
  • Résiste à des températures de 100°C en continu
  • Base pentagonale large assurant la stabilité
  • Classe B, forme haute
  • Conforme aux normes ISO 6706-1981 (E) et BS 5404 partie 2 1977
  • Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Polypropylène
Tolérance ± 10 ml
Certifications/Conformité ISO 6706-1981 (E)
Classe Classe B.
Balance Graduations permanentes moulées
Diamètre (métrique) 66 mm
Quantité 1Chaque
Graduations 100 ml
Autoclavable Autoclavables
Limite d’erreur plusmn; 10 ml
Subdivision 10 ml
Forme Cylindrique
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Base Type Pentagonale
Hauteur (métrique) 439 mm
Type de produit Éprouvette graduée
Température max. (métrique) 100 °C