Learn More
BRAND™ Éprouvettes graduées de forme haute en polypropylène de classe B
Code produit 10364221 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0,2 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
10364221 1000 ml 10 ml 5 pièces
12683576 25 ml 0,2 ml 10 pièces
10448322 250 ml 2 ml 5 pièces
10181241 100 ml 1 ml 10 pièces
10557391 2000 ml 20 ml 1 pièce
10151341 500 ml 5 ml 5 pièces
11813831 50 ml 1 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10364221 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 34862
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En polypropylène hautement translucide. Les éprouvettes de mesure de forme haute en polypropylène de classe B avec graduations bleues imprimées permettent une évaluation facile du volume. L’exposition à une température maximale de 80°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur. Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions.
  • En polypropylène hautement translucide.
  • La forme haute avec des graduations imprimées bleues permet une évaluation facile du volume.
  • Classe B.
  • Conforme aux normes DIN 12681 et ISO 6706.
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
  • L’exposition à une température maximale de 80°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur.
  • Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Tolérance ± 10 ml
Classe Classe B.
Quantité 5/boîte
Graduations 10 ml
Autoclavable Autoclavables
Limite d’erreur plusmn;10 ml
Subdivision 10 ml
Forme Rond
Couleur de la balance Bleu
Base Type Hexagonale
Hauteur (métrique) 440 mm
Type de produit Éprouvette graduée
Température max. (métrique) 80 °C