Learn More
Huenersdorf™ Boîte d’assortiments CLASSIC™ à 24 compartiments
Description
- Couvercle et fond transparents pour un affichage optimal du contenu
- Avec charnières et fermetures stables
- Idéales pour les applications de conditionnement
- Adaptées au contact alimentaire et résistantes aux températures de −20° à +70°C
Spécification
Spécification
| Type de bouchon | Couvercle à charnière |
| Couleur | Transparent |
| Compartiments | 24 |
| Profondeur (métrique) | 225 mm |
| Hauteur (métrique) | 55 mm |
| Matériau | Polystyrène |
| Largeur (métrique) | 335 mm |