Learn More
Huenersdorf™ Boîtes d’assortiment CLASSIC-FLEX™
Code produit 10609905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
225 x 335 x 32 mm
225 x 335 x 73 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H)
10609905 225 x 335 x 32 mm
10011774 225 x 335 x 73 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10609905 Fournisseur Huenersdorf™ Code fournisseur 613200
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces boîtes d’assortiment sont fabriquées en PS transparent dimensionnellement stable pour un assemblage individuel des boîtes encastrables.
  • Couvercle et fond transparents pour un affichage optimal du contenu
  • Avec charnières et fermetures stables
  • Idéales pour les applications de conditionnement
  • Convient aux aliments et résistant à la température. −20° à +70 °C
  • Sans compartimentage pour un assemblage individuel des boîtes encastrables
Spécification
Couleur de bouchon Transparent
Couleur Transparent
Matériau PS
Forme Rectangulaires
À utiliser avec (application) Homologué pour le contact alimentaire
À utiliser avec (équipement) Boîtes encastrables
Comprend Fermeture et charnière stables
Type de produit Boîte d’assortiments
Plage de températures (métrique) de -20° à +70°C
Dimensions (L x l x H) 225 x 335 x 32 mm
Longueur (métrique) 225 mm
Largeur (métrique) 335 mm
Hauteur (métrique) 32 mm