Learn More
Fisherbrand™ Autoclave médiane classique
Code produit 30242849 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Prise UE et R.-U.
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
30242849 Prise UE et R.-U. 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30242849
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1900.00€
    1484.20€ / 1 unités
    Économisez 415.80€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Autoclave défini sur 121° C.
Autoclave de 12 L Fiche et participant à 121° C.
Spécification
Certifications/Conformité CE
Capacité (impériale) 2,64 gal.
Capacité (métrique) 12 L
Profondeur (métrique) de la chambre 270 mm
Diamètre (impériale) de la chambre 8,4 in
Profondeur (impériale) de la chambre 10,8 in
Diamètre (métrique) de la chambre 210 mm
Longueur (impériale) 9,52 in
Longueur (métrique) 268 mm
Modèle Prise UE et R.-U.
Type de produit Autoclave
Température (impériale) 249,8° F
max. (métrique) 121° C
Fréquence 50 Hz
Programmabilité Sexe
Tension 230 V