Learn More
Tork Tork Chiffon de nettoyage bleu W1/2/3, utilisation répétée, 1 x 400 chiffons, 510237
Tous les produits Tork Produits
Description
- Multi-usages, notre Chiffon de Nettoyage Tork est compatible avec la plupart des solvants, désinfectants et détergents
- Remplacez les chiffons en tissu et chiffons de location par des chiffons durables conçus pour des utilisations répétées
- Ils sont ultra-absorbants pour éliminer rapidement huile, graisse, lubrifiants et saleté
- Ces chiffons de nettoyage industriels à la texture douce et souple permettent d'effectuer sans effort les tâches de nettoyage légères
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cleaning Cloth |
| Longueur (impériale) | 166.23 yd. |
| Longueur (métrique) | 152 m |
| Largeur (impériale) | 12.4 in. |
| Largeur (métrique) | 31.5 cm |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Certifications/Conformité | FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001 |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Limited-use |
| Quantité d’emballage | 1 Roll |
| Afficher plus |