Learn More
Sampling Systems™ Bons de nettoyage pour métal
Code produit 15839561 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable (304)
Acier inoxydable (316)
Aluminium
Dimensions (L x l):
100 x 100 mm
50 x 50 mm
50 x 50 mm
Finition:
Brillant et poli
Finition satinée
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Dimensions (L x l) Finition Conditionnement
15839561 Acier inoxydable (316) 50 x 50 mm Brillant et poli 1 pièce
15889541 Aluminium 50 x 50 mm Brillant et poli 1 pièce
15899551 Acier inoxydable (304) 50 x 50 mm Brillant et poli 1 pièce
15809561 Acier inoxydable (304) 50 x 50 mm Finition satinée 1 pièce
15849561 Acier inoxydable (316) 50 x 50 mm Finition satinée 1 pièce
15879541 Aluminium 100 x 100 mm Brillant et poli 1 pièce
15879551 Acier inoxydable (304) 100 x 100 mm Brillant et poli 1 pièce
15889551 Acier inoxydable (304) 100 x 100 mm Finition satinée 1 pièce
15819561 Acier inoxydable (316) 100 x 100 mm Brillant et poli 1 pièce
15829561 Acier inoxydable (316) 100 x 100 mm Finition satinée 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15839561 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 8644S650B
En stock
Ajouter au panier
Læg i indkøbskurv
Testez et validez votre régime de nettoyage grâce à cette gamme de bons de validation de nettoyage pour divers métaux.
  • Tests disponibles pour l’aluminium, l’acier inox 304 et l’acier inox 316
  • Tous les métaux sont également disponibles en finition polie brillante ou satin
  • Deux tailles disponibles pour chaque configuration, 50 x 50 mm ou 100 x 100 mm
Tekniske data
Type de produit Coupon de nettoyage
Dimensions (L x l) 50 x 50 mm
Finition Brillant et poli
À utiliser avec (application) Test et validation du régime de nettoyage
Matériau Acier inoxydable (316)
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.