Description
- Type de produit : Stylo à bille
- Type d'encre : Faible teneur en sodium (indélébile)
- Type d'embout : à clic / rétractable
- Type de pointe : Stylo à bille (0,7 mm)
- Dimensions (L x l) : 15 cm (6 in) x 9,5 mm (0,38 in)
- Emballage : Double sachet
- À utiliser avec (Application) : Documentation pour salles blanches
- À utiliser avec (équipement) : papier pour salle blanche
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Couleur de couvercle | Blanc |
| Matériau du couvercle | Polyéthylène haute densité |
| Dimensions (L x l) | 15 cm (6 in) x 9,5 mm (0,38 in) |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | ISO Établissement certifié ISO 9001 |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec (application) | Documentation pour salles blanches |
| À utiliser avec (équipement) | Papier pour salle blanche |
| Conditionnement | 10 stylos/sac, 10 stylos/double sac, 10 stylos/paquet. |
| Afficher plus |