Learn More
Micronova™ Stylo à bille pour salle blanche
Code produit 17665915 Tous les produits Micronova Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Stérilité unitSize
17665915 Bleu Non stérile 100 pièces
17655915 Noir Non stérile 100 pièces
17218336 Noir Stérile 100 pièces
17633935 Bleu Stérile 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17665915 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur PEN12
Les stylos Cleanroom Click Pens utilisent une encre indélébile à faible teneur en sodium et sont dotés d'un corps en polypropylène haute densité spécial et d'une pointe rétractable facile à cliquer.
  • Type de produit : Stylo à bille
  • Type d'encre : Faible teneur en sodium (indélébile)
  • Type d'embout : à clic / rétractable
  • Type de pointe : Stylo à bille (0,7 mm)
  • Dimensions (L x l) : 15 cm (6 in) x 9,5 mm (0,38 in)
  • Emballage : Double sachet
  • À utiliser avec (Application) : Documentation pour salles blanches
  • À utiliser avec (équipement) : papier pour salle blanche
Spécification
Couleur Bleu
Couleur de couvercle Blanc
Matériau du couvercle Polyéthylène haute densité
Dimensions (L x l) 15 cm (6 in) x 9,5 mm (0,38 in)
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ISO Établissement certifié ISO 9001
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Documentation pour salles blanches
À utiliser avec (équipement) Papier pour salle blanche
Conditionnement 10 stylos/sac, 10 stylos/double sac, 10 stylos/paquet.
Type de produit Stylo à bille à clic
Stérilité Non stérile
Type de pointe Stylo à bille (0,7 mm)
Poids (impériale) 2,171 oz. (Paquet)
Poids (métrique) 61.547 g