Learn More
Cole-Parmer Raccords cannelés pour tuyaux de salle blanche, union en Y, polypropylène sans dérivés animaux
Shop All Cole-Parmer ProductsDescription
Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique, pour connecter les tubes au reste de votre système. Une assistance technique gratuite est disponible pour déterminer le type de connecteur nécessaire à votre application. Sans PVC, idéal —pour une utilisation dans les industries des bioprocédés, des sciences de la vie et pharmaceutiques. Assemblage rapide et facile sans outils. La conception à ardillon unique assure une fixation ferme du tube. Conforme aux exigences de la FDA (21 CFR 177.1520(a)(3)(i) et (c)3.1a) et à la directive RoHS.
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ADCF ; FDA ; Non-DEHP ; Non-Phthalate ; ROHS |
| Diamètre (impériale) interne | 3/16 in |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -23 °C |
| Quantité d’emballage | 10/Pk. |
| Port de sortie | Espiga de manguera Y |
| Méthode de stérilisation | 121 °C |
| Forme | Y |
Attention : Ce produit n’est pas approuvé ou destiné à des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres destinées à des patients, et ne doit pas être utilisé à ces fins.