Learn More
Chemsplash Lingette blanche non pelucheuse pour salle blanche
Code produit 30058138
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
30,5 x 35,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
30058138 30,5 x 35,5 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30058138 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 4916.400.999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.78€
    88.37€ / 500 pièces
    Économisez 12.41€
    12% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les lingettes non pelucheuses pour salles blanches mesurent 305 x 355 mm. Également disponible en version irradiée.
Chemsplash Lingette non pelucheuse pour salle blanche
  • Dimensions : 305 x 355 mm
  • 60 GSM
  • Matière : Fibre de cellulose/polyester
Description : Le Chemsplash La lingette non pelucheuse pour salles blanches mesure 305 x 355 mm et est fabriquée à partir d'un mélange de fibres de cellulose et de polyester. Il est conçu pour les environnements de salles blanches où l'absence de peluches est essentielle. Également disponible sous forme irradiée pour une stérilité accrue.
Spécification
Type de produit Lingettes stériles
Longueur (impériale) 30.5 cm
Longueur (métrique) 30.5 cm
Largeur (impériale) 35.5 cm
Largeur (métrique) 35.5 cm
Matériau Polyester Cellulose
Autoclavable Autoclavable
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 30,5 x 35,5 cm
Quantité d’emballage 500/boîte
Épaisseur 1-ply