Learn More
Micronova™ Raclette pour salles blanches NovaSqueegee™
Code produit 13127656 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Lame de raclette
Raclette
Matériau:
Acier inoxydable (304) électropoli
Caoutchouc
Longueur (impériale):
12 po
18 po
22 po
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Matériau Longueur (impériale) Conditionnement
13127656 Lame de raclette Caoutchouc 22 po 1 pièce
17813668 Raclette Acier inoxydable (304) électropoli 12 po 1 pièce
12664873 Raclette Acier inoxydable (304) électropoli 18 po 1 pièce
12663506 Raclette Acier inoxydable (304) électropoli 22 po 1 pièce
18803103 Lame de raclette Caoutchouc 12 po -
13117656 Lame de raclette Caoutchouc 18 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 13127656 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur RS22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.30€
    9.28€ / 1 pièces
    Économisez 4.02€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Raclette en acier inox avec une lame en caoutchouc remplaçable, conçue pour nettoyer les fenêtres, les écrans, les sols et les murs dans les salles blanches. L’utilisation optionnelle avec les poignées universelles SSU permet une portée étendue.
Le NovaSqueegee™ pour salles blanches Micronova est un outil en acier inox qui est fourni de série avec une lame en caoutchouc remplaçable et est doté d’un accessoire de poignée à déconnexion rapide pour une utilisation optionnelle avec des poignées SSU.
  • Raclette en acier inox avec lame en caoutchouc
  • Conçue pour nettoyer les fenêtres, les écrans, les sols et les murs dans les salles blanches
  • Fabriquée en acier inox 304 électropoli
  • Lames de rechange en caoutchouc disponibles
  • Tailles disponibles : 12, 18 et 22 pouces (30, 45 et 55 cm)
  • Accessoire de poignée à déconnexion rapide
  • À utiliser optionnellement avec des poignées universelles SSU
  • L’intégralité du système est autoclavable
Spécification
Type de produit Lame de raclette
Color-coded Non
Type de poignée Aucune
Stérilité Non stériles
Autoclavable Autoclavable
Couleur Noir
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Pour le nettoyage des fenêtres
À utiliser avec (équipement) NovaSqueegee
Longueur (impériale) 22 po
Longueur (métrique) 56 cm
Matériau Caoutchouc
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 2,5 cm