Learn More
Fisherbrand™ Ruban en vinyle pour salle blanche, 12,7 mm (0,5 in)
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Pour applications industrielles légères, construction propre et préparation des salles blanches
Le ruban pour salle blanche en vinyle à usage général Fisherbrand.adhère solidement aux plastiques, polymères et à l’acier inoxydable sans laisser de résidus adhésifs lorsqu’il est retiré. Traité dans un environnement contrôlé, ce ruban est conçu pour une utilisation industrielle légère, la construction propre et le support en salle blanche.
- Ruban en vinyle pratique avec adhésif en caoutchouc
- Forme un lien solide avec les plastiques, les polymères et l’acier inox
- Ne laisse pas de résidus adhésifs lors du retrait
- Idéal pour le codage couleur, le marquage au sol ainsi qu’un usage général en salle blanche
- Inscriptible avec un stylo pour salle blanche
- Traité dans un environnement contrôlé
- Enroulé sur mandrin en plastique, présenté dans une pochette
- Tous les rouleaux mesurent 36 yd (33 m) de longueur
Compliance
Conforme aux spécifications fédérales PPP-T-66E et CID A-A 1689A
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type d’adhésif | Caoutchouc |
| Revêtement | Vinyle |
| Couleur | Bleu foncé |
| Finition | Mat |
| Format | de dia. int. |
| Matériau | Vinyle |
| Type de produit | Rouleau pour salle blanche |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Pour applications industrielles légères, construction propre et préparation des salles blanches |
| Afficher plus |